4-Biphenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B23703.06EA 264 EUR
B23703.06 B23703.03 B23703.14
4-Biphenylboronic acid ≥97%
4-Biphenylboronic acid
Kaava: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03
Sulamispiste: 238…247 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00093311
CAS-numero: 5122-94-1
EINECS: 000-000-0