Cyclohexyl methyl sulphide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L03712.06EA 117 EUR
L03712.06 L03712.14
Cyclohexyl methyl sulphide ≥97%
Cyclohexyl methyl sulphide
Kaava: C₇H₁₄S
MW: 130,25 g/mol
Kiehumispiste: 89…90 °C (35 mmHg)
Sulamispiste: –80 °C
Tiheys: 0,944
Leimahduspiste: 61 °C (142 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039460
CAS-numero: 7133-37-1
EINECS: 230-431-1
ADR: 9,III