Potassium selenocyanate 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO201982500EA 1430 EUR
ACRO201982500 ACRO201980100 ACRO201980500
Potassium selenocyanate 99%
Potassium selenocyanate
Kaava: CKNSe
MW: 144,08 g/mol
Sulamispiste: 152…158 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011366
CAS-numero: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %