Calcium nitride ≥99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
13124.30EA 3400 EUR
13124.30 13124.18 13124.06
Calcium nitride ≥99% (metals basis)
Calcium nitride
Kaava: Ca₃N₂
MW: 148,25 g/mol
Sulamispiste: 1195 °C
Tiheys: 2,63
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015985
CAS-numero: 12013-82-0
EINECS: 234-592-9
UN: 3178
ADR: 4.1,II