Magnesium nitride ≥99.6% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
41946.09EA 209 EUR
41946.09 41946.18
Magnesium nitride ≥99.6% (metals basis)
Magnesium nitride
Kaava: Mg₃N₂
MW: 100,93 g/mol
Sulamispiste: 800 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 2,71
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016205
CAS-numero: 12057-71-5
EINECS: 235-022-1
UN: 3178
ADR: 4.1,II