Silicon nitride alpha-phase ≥95%
Toimittaja: Thermo Scientific
42949.30EA 399 EUR
42949.30 42949.18 42949.A1
Silicon nitride alpha-phase ≥95%
Silicon nitride
Kaava: N₄Si₃
MW: 140,28 g/mol
Sulamispiste: 1900 °C (subl.)
Tiheys: 3,2
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011230
CAS-numero: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8