Silicon nitride alpha-phase ≥99.85% (metals basis) 90+% α-phase, Electronic Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
49113.09EA 75 EUR
49113.09 49113.18
Silicon nitride alpha-phase ≥99.85% (metals basis) 90+% α-phase, Electronic Grade
Silicon nitride
Kaava: N₄Si₃
MW: 140,28 g/mol
Sulamispiste: 1900 °C (subl.)
Tiheys: 3,2
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011230
CAS-numero: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8