Silicon nitride amorphous ≥98.5%, nanopowder
Toimittaja: Thermo Scientific
45611.06EA 132 EUR
45611.06 45611.14 45611.22
Silicon nitride amorphous ≥98.5%, nanopowder
Silicon nitride
Kaava: N₄Si₃
MW: 140,28 g/mol
Sulamispiste: 1900 °C (subl.)
Tiheys: 3,2
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011230
CAS-numero: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8