Silicon nitride ≥99.3% (metals basis) ∼90% β-phase
40379.30EA 821 EUR
40379.30 40379.18 40379.09
Silicon nitride ≥99.3% (metals basis) ∼90% β-phase
Silicon nitride
Kaava: N₄Si₃
MW: 140,28 g/mol
Sulamispiste: 1900 °C (subl.)
Tiheys: 3,2
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011230
CAS-numero: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8