Naled, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
45429-250MGEA 58.8 EUR
45429-250MG
Naled, Supelco®
Naled
Kaava: C₄H₇Br₂Cl₂O₄P
MDL numero: MFCD00053227
CAS-numero: 300-76-5
EINECS: 206-098-3