Propargite, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
32051-100MGEA 54.9 EUR
32051-100MG
Propargite, Supelco®
Propargite
Kaava: C₁₉H₂₆O₄S
MDL numero: MFCD00072448
CAS-numero: 2312-35-8
EINECS: 219-006-1