Isoquinolin-N-oxide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A19738.14EA 866 EUR
A19738.14 A19738.06 A19738.22
Isoquinolin-N-oxide ≥98%
Isoquinolin-N-oxide
Kaava: C₉H₇NO
MW: 145,16
Kiehumispiste: 170 °C (3 mmHg)
Sulamispiste: 103…105 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006903
CAS-numero: 1532-72-5
EINECS: 216-242-7