Nickel chromite
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
19424.22EA
591
EUR
19424.22
19424.14
Nickel chromite
Nickel chromite
Contains approximately 10% NiCrO₃. Dehydrogenation catalyst
Kaava:
Cr₂NiO₄ MW: 226,70 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00064806 CAS-numero: 12018-18-7 EINECS: 234-636-7 |