Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Toimittaja: Molekula
MOLEM78224733EA 242 EUR
MOLEM78224733
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Kaava: C₇H₁₂O₃
MDL numero: MFCD01075170
CAS-numero: 110238-91-0