3-Pyridinesulphonic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A13101.36EA 959 EUR
A13101.36 A13101.14 A13101.22
3-Pyridinesulphonic acid ≥98%
3-Pyridinesulphonic acid
Kaava: C₅H₅NO₃S
MW: 159,16 g/mol
Sulamispiste: ∼ 350 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006381
CAS-numero: 636-73-7
EINECS: 211-265-9
ADR: 8,III