3-Pyridinesulphonic acid
Toimittaja: Molekula
MOLEM30531969EA 137 EUR
MOLEM30531969
3-Pyridinesulphonic acid
3-Pyridinesulphonic acid
Kaava: C₅H₅NO₃S
MW: 159,16 g/mol
MDL numero: MFCD00006381
CAS-numero: 636-73-7
EINECS: 211-265-9