Strontium-2-ethylhexanoate 40% (8 - 12% Sr) in 2-ethylhexanoic acid
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
40719.14EA 330 EUR
40719.14 40719.22 40719.06
Strontium-2-ethylhexanoate 40% (8 - 12% Sr) in 2-ethylhexanoic acid
Strontium-2-ethylhexanoate
Kaava: C₁₆H₃₀O₄Sr
MW: 374,04 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00070438
EINECS: 219-536-3