Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% (w/v) in n-hexane
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
43356.AEEA 499 EUR
43356.AE 43356.AC 43356.AP
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% (w/v) in n-hexane
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
Kaava: C₂₄H₄₅O₆Y
MW: 518,524 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00070441
CAS-numero: 103470-68-4
UN: 1208
ADR: 3,II