2-Chlorothioxanthone ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
A18131.14EA 252 EUR
A18131.14 A18131.22 A18131.06
2-Chlorothioxanthone ≥99%
2-Chlorothioxanthone
Kaava: C₁₃H₇ClOS
MW: 246,72
Sulamispiste: 151…154 °C
Leimahduspiste: 91 °C (196 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005067
CAS-numero: 86-39-5
EINECS: 201-667-2