Zinc bromide hydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
12960.06EA 120 EUR
12960.06 12960.22
Zinc bromide hydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Zinc bromide hydrate
Kaava: Br₂Zn·H₂O
MW: 225,19 g/mol (anhy)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011294
CAS-numero: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,II