Zinc bromide hydrate ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
44230.22EA
158
EUR
44230.22
44230.36
Zinc bromide hydrate ≥99.9% (metals basis)
Zinc bromide hydrate
Kaava:
Br₂Zn·H₂O MW: 225,19 g/mol (anhy) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011294 CAS-numero: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8,II |