2,2,4'-Tribromoacetophenone ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
H27466.06EA 76.4 EUR
H27466.06 H27466.14
2,2,4'-Tribromoacetophenone ≥97%
2,2,4'-Tribromoacetophenone
Kaava: C₈H₅Br₃O
MW: 356,84
Sulamispiste: 91…94 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017858
CAS-numero: 13195-79-4
EINECS: 236-161-0
UN: 3261
ADR: 8,III