cis-5-Octen-1-ol 95% remainder mainly trans-isomer
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A19454.14EA 231 EUR
A19454.14 A19454.06 A19454.22
cis-5-Octen-1-ol 95% remainder mainly trans-isomer
cis-5-Octen-1-ol
Kaava: C₈H₁₆O
MW: 128,22
Kiehumispiste: 95 °C (25 mmHg)
Tiheys: 0,850
Leimahduspiste: 82 °C (179 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015569
CAS-numero: 64275-73-6
EINECS: 264-764-9