cis-5-Octen-1-ol ≥90.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAO0250-10MLEA 209 EUR
TCIAO0250-10ML
cis-5-Octen-1-ol ≥90.0% (by GC)
cis-5-Octen-1-ol
Kaava: C₈H₁₆O
MW: 128,22 g/mol
Kiehumispiste: 97°C
Leimahduspiste: 82°C
MDL numero: MFCD00015569
CAS-numero: 64275-73-6
EINECS: 264-764-9
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/24/28990524.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %