Sodium-1-hexadecanesulphonate
Toimittaja: Molekula
MOLE62080215-25GEA 191 EUR
MOLE62080215-25G MOLE62080215-100G
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Kaava: C₁₆H₃₃NaSO₃
MW: 328,49 g/mol
MDL numero: MFCD00007528
CAS-numero: 15015-81-3
EINECS: 239-100-6