1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Toimittaja: Molekula
MOLE44958889-100GEA 832 EUR
MOLE44958889-100G
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Kaava: C₉H₁₉NaO₃S
MW: 230,30 g/mol
MDL numero: MFCD00025010
CAS-numero: 35192-74-6