Sodium-1-undecanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Toimittaja: Thermo Scientific
B20332.14EA 413 EUR
B20332.14 B20332.22
Sodium-1-undecanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Sodium-1-undecanesulphonate
Kaava: C₁₂H₂₅NaO₃S
MW: 258,36 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053627
CAS-numero: 5838-34-6
EINECS: 000-000-0