1,3-Diisopropenylbenzene ≥97.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
TCIAD1957-500MLEA 88 EUR
TCIAD1957-500ML TCIAD1957-25ML
1,3-Diisopropenylbenzene ≥97.0% (by GC) stabiloitu
1,3-Diisopropenylbenzene
Kaava: C₁₂H₁₄
MW: 158,2396 g/mol
Kiehumispiste: 231°C
Leimahduspiste: 93°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008584
CAS-numero: 3748-13-8
EINECS: 223-146-9
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/55/28978755.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %