4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52603.06EA 186 EUR
H52603.06 H52603.03
4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
4-Isobutylphenylboronic acid
Kaava: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178,04 g/mol
Sulamispiste: 117…120 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01632198
CAS-numero: 153624-38-5