4-tert-Butylphenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24408.06EA 247 EUR
B24408.06 B24408.03
4-tert-Butylphenylboronic acid ≥97%
4-tert-Butylphenylboronic acid
Kaava: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178,04 g/mol
Sulamispiste: 191…196 °C
MDL numero: MFCD01009697
CAS-numero: 123324-71-0
EINECS: 000-000-0