4-Butylphenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L15584.06EA 348 EUR
L15584.06 L15584.03
4-Butylphenylboronic acid ≥98%
4-Butylphenylboronic acid
Kaava: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178,04
Sulamispiste: 103…106 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093926
CAS-numero: 145240-28-4
EINECS: 000-000-0