4-Nonylphenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17753.06EA 774 EUR
L17753.06 L17753.03
4-Nonylphenylboronic acid ≥98%
4-Nonylphenylboronic acid
Kaava: C₁₅H₂₅BO₂
MW: 248,18
Sulamispiste: 82…85 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093070
CAS-numero: 256383-45-6
EINECS: 000-000-0