4-Nonylphenylboronic acid
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM13140-100EA 23.4 EUR
CAYM13140-100 CAYM13140-250 CAYM13140-500 CAYM13140-1
4-Nonylphenylboronic acid
4-Nonylphenylboronic acid
Kaava: C₁₅H₂₅BO₂
MW: 248,18
MDL numero: MFCD02093070
CAS-numero: 256383-45-6