2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B22891.14EA 2230 EUR
B22891.14 B22891.03 B22891.06
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid ≥98%
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid
Kaava: C₁₅H₂₅BO₂
MW: 248,16 g/mol
Sulamispiste: ∼ 165 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02683099
CAS-numero: 154549-38-9