4-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52675.03EA 60.1 EUR
H52675.03 H52675.06 H52675.14
4-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01
Sulamispiste: 150…154 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03427051
CAS-numero: 153624-46-5