4-(Heptyloxy)phenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H53066.06EA 290 EUR
H53066.06 H53066.03
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid ≥97%
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
Kaava: C₁₃H₂₁BO₃
MW: 236,12
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04039169
CAS-numero: 136370-19-9