2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26795.03EA 231 EUR
H26795.03 H26795.06
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Kaava: C₈H₅BrF₄O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115890
CAS-numero: 86256-24-8
UN: 3265
ADR: 8,III