3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26275.MDEA 199 EUR
H26275.MD H26275.03
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Kaava: C₈H₅BrF₄O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660205
CAS-numero: 886499-04-3
UN: 3265
ADR: 8,II