4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
H26343.03EA 605 EUR
H26343.03 H26343.MD
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Kaava: C₈H₅BrF₄O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660256
CAS-numero: 86256-50-0
UN: 3265
ADR: 8,II