3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%, JRD
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H32248.06EA 748 EUR
H32248.06 H32248.03
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%, JRD
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Kaava: C₈H₅Br₂F₃O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11035864
CAS-numero: 1031929-10-8
UN: 3265
ADR: 8,II