3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L13101.06EA 475 EUR
L13101.06 L13101.03
3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
3,5-Dibromo-p-toluidine
Kaava: C₇H₇Br₂N
MW: 264,96 g/mol
Sulamispiste: 90…92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151806
CAS-numero: 13194-73-5