2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L11005.14EA 629 EUR
L11005.14 L11005.06
2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97%
2-Bromoethyl phenyl sulphide
Kaava: C₈H₉BrS
MW: 217,12 g/mol
Kiehumispiste: 140…141 °C (10 mmHg)
Tiheys: 1,44
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00040826
CAS-numero: 4837-01-8
EINECS: 225-422-4