2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAB2085-5GEA 60.5 EUR
TCIAB2085-5G TCIAB2085-25G
2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97.0% (by GC)
2-Bromoethyl phenyl sulphide
Kaava: C₈H₉BrS
MW: 217,12 g/mol
Kiehumispiste: 137°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00040826
CAS-numero: 4837-01-8
EINECS: 225-422-4
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/55/28933855.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %