Nikkelidikloridi 0.5 M vesiliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J61204.ADEA 71.7 EUR
J61204.AD J61204.AE
Nikkelidikloridi 0.5 M vesiliuos
Nikkelidikloridi
Kaava: Cl₂Ni
MW: 129,6 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011142
CAS-numero: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3082
ADR: 9,III