2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine 97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
H26424.03EA 269 EUR
H26424.03 H26424.MD
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine
Kaava: C₇H₆Cl₂FN
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660174
CAS-numero: 886501-27-5
EINECS: None
ADR: 8,III