4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26446.06EA 797 EUR
H26446.06 H26446.03
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Kaava: C₇H₆ClF₂N
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660350
CAS-numero: 518357-43-2
ADR: 8,III