2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B23265.14EA 242 EUR
B23265.14 B23265.06
2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Kaava: C₈H₉ClS
MW: 172,68 g/mol
Kiehumispiste: 245 °C
Tiheys: 1,178
Leimahduspiste: 104 °C (220 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013691
CAS-numero: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8
ADR: 8,III