6-Methylchromone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H27002.03EA 99.4 EUR
H27002.03 H27002.06
6-Methylchromone ≥98%
6-Methylchromone
Kaava: C₁₀H₈O₂
Sulamispiste: 88…90 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00218598
CAS-numero: 38445-23-7