6-Methylchromone hydrate 99%
Toimittaja: Acros Organics
ACRO373020050EA 87.9 EUR
ACRO373020050
6-Methylchromone hydrate 99%
6-Methylchromone hydrate
Kaava: C₁₀H₈O₂·xH₂O
MW: 160,17 g/mol (anhy)
Sulamispiste: 76…78 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00209598
CAS-numero: 207511-19-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
GC ≥98.5 %