3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H52752.MDEA 168 EUR
H52752.MD
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Kaava: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95
Sulamispiste: 142…144 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07368679
CAS-numero: 163517-61-1